Ácido (4-(trifluorometil)fenil)metabórico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1111-100G PC1111-25G PC1111-5G
APOSPC1111-100GEA 109 EUR
APOSPC1111-100G APOSPC1111-25G APOSPC1111-5G
Ácido (4-(trifluorometil)fenil)metabórico 98%
Ácido (4-(trifluorometil)fenil)metabórico
Formula: C₇H₆BF₃O₂
Pto. de fusión: 235…238 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00151855
Núm. CAS: 128796-39-4