Ácido (2-cloro-5-(trifluorometil)fenil)metabórico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC11110-25G PC11110-5G PC11110-100G
APOSPC11110-25GEA 0 EUR
APOSPC11110-25G APOSPC11110-5G APOSPC11110-100G
Ácido (2-cloro-5-(trifluorometil)fenil)metabórico 98%
Ácido (2-cloro-5-(trifluorometil)fenil)metabórico
Formula: C₇H₅BClF₃O₂
Pto. de fusión: 101…103 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00797335
Núm. CAS: 182344-18-9