Ácido (4-cloro-3-(trifluorometil)fenil)metabórico 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Dihidroxi-4-cloro-3-(trifluorometil)fenilborano
PC11111-25G PC11111-5G PC11111-1G
APOSPC11111-25GEA 267 EUR
APOSPC11111-25G APOSPC11111-5G APOSPC11111-1G
Ácido (4-cloro-3-(trifluorometil)fenil)metabórico 95%
Ácido (4-cloro-3-(trifluorometil)fenil)metabórico
Formula: C₇H₅BClF₃O₂
MW: 224.37
Pto. de fusión: 233…236 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094999
Núm. CAS: 176976-42-4