Ácido 4-fluoro-2-metoxifenilborónico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid
PC11112-25G
APOSPC11112-25GEA 155 EUR
APOSPC11112-25G
Ácido 4-fluoro-2-metoxifenilborónico 98%
Ácido 4-fluoro-2-metoxifenilborónico
Formula: C₇H₈BFO₃
MW: 169,95 g/mol
Pto. de fusión: 131…136 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03788423
Núm. CAS: 179899-07-1