Ácido 5-fluoro-2-metoxifenilborónico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC11113-100G PC11113-25G PC11113-5G
APOSPC11113-100GEA 151 EUR
APOSPC11113-100G APOSPC11113-25G APOSPC11113-5G
Ácido 5-fluoro-2-metoxifenilborónico
Ácido 5-fluoro-2-metoxifenilborónico
Formula: C₇H₈BFO₃
Pto. de fusión: 152…158 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01863526
Núm. CAS: 179897-94-0