3-Fluoro-4-methylphenylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC11114-1G PC11114-25G PC11114-5G
APOSPC11114-1GEA 14.7 EUR
APOSPC11114-1G APOSPC11114-25G APOSPC11114-5G
3-Fluoro-4-methylphenylboronic acid
3-Fluoro-4-methylphenylboronic acid
Formula: C₇H₈BFO₂
Pto. de fusión: 234…237 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02683115
Núm. CAS: 168267-99-0