4-Fluoro-1-naphthaleneboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC11115-1G PC11115-250MG PC11115-5G
APOSPC11115-1GEA 74.1 EUR
APOSPC11115-1G APOSPC11115-250MG APOSPC11115-5G
4-Fluoro-1-naphthaleneboronic acid
4-Fluoro-1-naphthaleneboronic acid
Formula: C₁₀H₇BBrFO₂
Pto. de fusión: 240…242 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04039221
Núm. CAS: 182344-25-8