2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
PC11116-5G
APOSPC11116-5GEA 105 EUR
APOSPC11116-5G
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formula: C₈H₈BF₃O₃
MW: 219,95 g/mol
Pto. de fusión: 144…148 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04039222
Núm. CAS: 240139-82-6