3,5-Difluorosalicilaldehído 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC1112-1G
PC1112-5G
APOSPC1112-1GEA
36.4
EUR
APOSPC1112-1G
APOSPC1112-5G
3,5-Difluorosalicilaldehído 98%
3,5-Difluorosalicilaldehído
Formula:
C₇H₄F₂O₂ Pto. de fusión: 87…91 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04039224 Núm. CAS: 63954-77-8 |