Diflunisal
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC11123-100G PC11123-25G PC11123-5G
APOSPC11123-100GEA 252 EUR
APOSPC11123-100G APOSPC11123-25G APOSPC11123-5G
Diflunisal
Diflunisal
Formula: C₁₃H₈F₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00057834
Núm. CAS: 22494-42-4
EINECS: 245-034-9