4'-Fluoro-biphenyl-3-ylamine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC11127-1G PC11127-5G
APOSPC11127-1GEA 230 EUR
APOSPC11127-1G APOSPC11127-5G
4'-Fluoro-biphenyl-3-ylamine
4'-Fluoro-biphenyl-3-ylamine
Formula: C₁₂H₁₀FN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03424674
Núm. CAS: 10540-45-1