Amonio trifluoroacetato 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ammoniumtrifluoroacetate, Trifluoroacetic acid ammonium salt
PC1113-100G
APOSPC1113-100GEA 144 EUR
APOSPC1113-100G
Amonio trifluoroacetato 98%
Amonio trifluoroacetato
Mass spec standard for HPLC/MS, Org. Mass. Spec., 187, 25, 1990
Formula: C₂H₄F₃NO₂
MW: 131,05 g/mol
Pto. de fusión: 123…125 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012615
Núm. CAS: 3336-58-1
EINECS: 222-072-4