3'-Fluorobiphenyl-4-carbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC11134-1G PC11134-5G PC11134-100MG
APOSPC11134-1GEA 132 EUR
APOSPC11134-1G APOSPC11134-5G APOSPC11134-100MG
3'-Fluorobiphenyl-4-carbaldehyde
3'-Fluorobiphenyl-4-carbaldehyde
Formula: C₁₃H₉FO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04039225
Núm. CAS: 400750-63-2