2-(4-Fluorophenyl)benzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4'-Fluorobiphenyl-2-carboxaldehyde, 4'-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
PC11135-1G PC11135-250MG
APOSPC11135-1GEA 495 EUR
APOSPC11135-1G APOSPC11135-250MG
2-(4-Fluorophenyl)benzaldehyde
2-(4-Fluorophenyl)benzaldehyde
Formula: C₁₃H₉FO
MW: 200,21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631854
Núm. CAS: 192863-46-0