4'-Fluorobiphenyl-4-carboxaldehyde

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: 4-(4-Fluorophenyl)benzaldehyde

PC11137-1G PC11137-250MG PC11137-5G
APOSPC11137-1GEA 94.5 EUR
APOSPC11137-1G APOSPC11137-250MG APOSPC11137-5G
4'-Fluorobiphenyl-4-carboxaldehyde
4'-Fluorobiphenyl-4-carboxaldehyde
Formula: C₁₃H₉FO
MW: 200,212 g/mol
Pto. Ebullición: 324 °C
Pto. de fusión: 93…97 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631912
Núm. CAS: 60992-98-5

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR