Ácido 3'-fluorobifenil-2-carboxílico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC11139-1G PC11139-250MG
APOSPC11139-1GEA 128 EUR
APOSPC11139-1G APOSPC11139-250MG
Ácido 3'-fluorobifenil-2-carboxílico
Ácido 3'-fluorobifenil-2-carboxílico
Formula: C₁₃H₉FO₂
Pto. de fusión: 96…98 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03426488
Núm. CAS: 2094-03-3