Ácido 4'-fluorobifenil-3-carboxílico 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC11143-5G
APOSPC11143-5GEA 142 EUR
APOSPC11143-5G
Ácido 4'-fluorobifenil-3-carboxílico 95%
Ácido 4'-fluorobifenil-3-carboxílico
Formula: C₁₃H₉FO₂
MW: 216,21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00452724
Núm. CAS: 10540-39-3