Ácido 4'-fluorobifenil-4-carboxílico 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4'-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid, 4-(4-Fluorophenyl)benzoic acid
PC11144-1G PC11144-5G
APOSPC11144-1GEA 127 EUR
APOSPC11144-1G APOSPC11144-5G
Ácido 4'-fluorobifenil-4-carboxílico 95%
Ácido 4'-fluorobifenil-4-carboxílico
Formula: C₁₃H₉FO₂
MW: 216,21 g/mol
Pto. de fusión: 235…240 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631909
Núm. CAS: 5731-10-2