4,5-Difluorosalicylaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Hydroxy-4,5-difluorobenzaldehyde, 4,5-Difluoro-2-hydroxybenzaldehyde
PC1115-1G PC1115-5G PC1115-10G
APOSPC1115-1GEA 50.9 EUR
APOSPC1115-1G APOSPC1115-5G APOSPC1115-10G
4,5-Difluorosalicylaldehyde 98%
4,5-Difluorosalicylaldehyde
Formula: C₇H₄F₂O₂
MW: 158,11 g/mol
Pto. de fusión: 66…72 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08458005
Núm. CAS: 199287-52-0