4'-(Trifluoromethyl)[1,1'-biphenyl]-3-carbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC11174-1G PC11174-250MG
APOSPC11174-1GEA 31.9 EUR
APOSPC11174-1G APOSPC11174-250MG
4'-(Trifluoromethyl)[1,1'-biphenyl]-3-carbaldehyde
4'-(Trifluoromethyl)[1,1'-biphenyl]-3-carbaldehyde
Formula: C₁₄H₉F₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631879
Núm. CAS: 343604-24-0