Ácido 3'-(trifluorometil)bifenil-4-carboxílico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3'-(Trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
PC11178-250MG PC11178-5G
APOSPC11178-250MGEA 21.9 EUR
APOSPC11178-250MG APOSPC11178-5G
Ácido 3'-(trifluorometil)bifenil-4-carboxílico
Ácido 3'-(trifluorometil)bifenil-4-carboxílico
Formula: C₁₄H₉F₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03424607
Núm. CAS: 195457-70-6