Ácido 2,3-difluoro-6-metoxibenzoico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1118-1G PC1118-25G PC1118-5G
APOSPC1118-1GEA 0 EUR
APOSPC1118-1G APOSPC1118-25G APOSPC1118-5G
Ácido 2,3-difluoro-6-metoxibenzoico 98%
Ácido 2,3-difluoro-6-metoxibenzoico
Formula: C₈H₆F₂O₃
Pto. de fusión: 126…129 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04116018
Núm. CAS: 773873-26-0