Ácido 4'-(trifluorometil)bifenil-4-carboxílico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4'-(Trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
PC11180-1G PC11180-5G
APOSPC11180-1GEA 75.4 EUR
APOSPC11180-1G APOSPC11180-5G
Ácido 4'-(trifluorometil)bifenil-4-carboxílico 98%
Ácido 4'-(trifluorometil)bifenil-4-carboxílico
Formula: C₁₄H₉F₃O₂
MW: 266,22 g/mol
Pto. de fusión: 321…324 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03424606
Núm. CAS: 195457-71-7