Ácido 3'-(trifluorometil)bifenil-3-carboxílico 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC11182-1G PC11182-5G
APOSPC11182-1GEA 270 EUR
APOSPC11182-1G APOSPC11182-5G
Ácido 3'-(trifluorometil)bifenil-3-carboxílico 96%
Ácido 3'-(trifluorometil)bifenil-3-carboxílico
Formula: C₁₄H₉F₃O₂
MW: 266,22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03424603
Núm. CAS: 168619-05-4