Ácido 4'-(trifluorometil)bifenil-3-carboxílico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC11183-100MG PC11183-250MG
APOSPC11183-100MGEA 21.9 EUR
APOSPC11183-100MG APOSPC11183-250MG
Ácido 4'-(trifluorometil)bifenil-3-carboxílico
Ácido 4'-(trifluorometil)bifenil-3-carboxílico
Formula: C₁₄H₉F₃O₂
MW: 266,22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03424604
Núm. CAS: 199528-28-4