4-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}piperidine hydrochloride 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC11190-1G PC11190-5G PC11190-25G
APOSPC11190-1GEA 285 EUR
APOSPC11190-1G APOSPC11190-5G APOSPC11190-25G
4-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}piperidine hydrochloride 95+%
4-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}piperidine hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₅ClF₃NO₂S
MW: 329,77 g/mol
Pto. de fusión: 226…229 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04039237
Núm. CAS: 849035-98-9