5-Fluoro-7-(methylsulphonyl)-1H-indole-2-carboxylic acid 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC11193-1G PC11193-10G
APOSPC11193-1GEA 705 EUR
APOSPC11193-1G APOSPC11193-10G
5-Fluoro-7-(methylsulphonyl)-1H-indole-2-carboxylic acid 95+%
5-Fluoro-7-(methylsulphonyl)-1H-indole-2-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₈FNO₄S
Pto. de fusión: 270…272 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04037958
Núm. CAS: 849035-87-6