1-[2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)phenyl]piperazine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC11194-1G PC11194-5G PC11194-10G PC11194-250MG
APOSPC11194-1GEA 132 EUR
APOSPC11194-1G APOSPC11194-5G APOSPC11194-10G APOSPC11194-250MG
1-[2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)phenyl]piperazine 95+%
1-[2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)phenyl]piperazine
Formula: C₁₁H₁₅FN₂O₂S
Pto. de fusión: 115…122 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03648602
Núm. CAS: 845616-10-6