1-[4-Fluoro-2-(methylsulphonyl)phenyl]piperazine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC11195-1G PC11195-250MG PC11195-500MG
APOSPC11195-1GEA 348 EUR
APOSPC11195-1G APOSPC11195-250MG APOSPC11195-500MG
1-[4-Fluoro-2-(methylsulphonyl)phenyl]piperazine 95+%
1-[4-Fluoro-2-(methylsulphonyl)phenyl]piperazine
Formula: C₁₁H₁₅FN₂O₂S
Pto. de fusión: 153…155 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04037948
Núm. CAS: 849938-78-9