4-{3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-4-yl}pyridine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC11197-1G PC11197-5G
APOSPC11197-1GEA 319 EUR
APOSPC11197-1G APOSPC11197-5G
4-{3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-4-yl}pyridine 95+%
4-{3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-4-yl}pyridine
Formula: C₁₅H₁₀F₃N₃
Pto. de fusión: >230 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00800784
Núm. CAS: 396129-66-1