5-Fluoro-2-(methylsulphonyl)benzoic acid 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC11199-1G PC11199-5G PC11199-100MG
APOSPC11199-1GEA 311 EUR
APOSPC11199-1G APOSPC11199-5G APOSPC11199-100MG
5-Fluoro-2-(methylsulphonyl)benzoic acid 95+%
5-Fluoro-2-(methylsulphonyl)benzoic acid
Formula: C₈H₇FO₄S
Pto. de fusión: 147…149 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04037937
Núm. CAS: 773873-55-5