[2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)phenyl]hydrazine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC11202-1G PC11202-5G
APOSPC11202-1GEA 81.2 EUR
APOSPC11202-1G APOSPC11202-5G
[2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)phenyl]hydrazine 95+%
[2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)phenyl]hydrazine
Formula: C₇H₉FN₂O₂S
Pto. de fusión: 134…136 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04037953
Núm. CAS: 832714-48-4