2-(1,3-Benzoxazol-2-yl)-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC11204-1G PC11204-5G PC11204-25G
APOSPC11204-1GEA 163 EUR
APOSPC11204-1G APOSPC11204-5G APOSPC11204-25G
2-(1,3-Benzoxazol-2-yl)-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone 95+%
2-(1,3-Benzoxazol-2-yl)-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
Formula: C₁₆H₁₀F₃NO₂
MW: 305,26 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04037916
Núm. CAS: 849021-37-0