2-(1,3-Benzoxazol-2-yl)-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC11205-1G PC11205-5G PC11205-25G
APOSPC11205-1GEA 163 EUR
APOSPC11205-1G APOSPC11205-5G APOSPC11205-25G
2-(1,3-Benzoxazol-2-yl)-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone 95+%
2-(1,3-Benzoxazol-2-yl)-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
Formula: C₁₆H₁₀F₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04037912
Núm. CAS: 849021-35-8