1,2-Difluoro-4-(methylsulphonyl)benzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,4-Difluorophenyl methyll sulphone
PC11206-10G PC11206-1G PC11206-5G
APOSPC11206-10GEA 34.8 EUR
APOSPC11206-10G APOSPC11206-1G APOSPC11206-5G
1,2-Difluoro-4-(methylsulphonyl)benzene
1,2-Difluoro-4-(methylsulphonyl)benzene
Formula: C₇H₆F₂O₂S
MW: 192,1800 g/mol
Pto. de fusión: 71 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04037934
Núm. CAS: 424792-57-4