4-Fluoro-2-methyl-1-(methylsulphonyl)benzene 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC11207-1G PC11207-5G PC11207-25G
APOSPC11207-1GEA 208 EUR
APOSPC11207-1G APOSPC11207-5G APOSPC11207-25G
4-Fluoro-2-methyl-1-(methylsulphonyl)benzene 95+%
4-Fluoro-2-methyl-1-(methylsulphonyl)benzene
Formula: C₈H₉FO₂S
Pto. de fusión: 104…105 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04037935
Núm. CAS: 828270-62-8