1-Fluoro-5-methyl-4-(methylsulphonyl)-2-nitrobenzene 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
PC11208-1G PC11208-25G
APOSPC11208-1GEA 229 EUR
APOSPC11208-1G APOSPC11208-25G
1-Fluoro-5-methyl-4-(methylsulphonyl)-2-nitrobenzene 95+%
1-Fluoro-5-methyl-4-(methylsulphonyl)-2-nitrobenzene
Formula: C₈H₈FNO₄S
Pto. de fusión: 150…151 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04037941
Núm. CAS: 849035-74-1