3-Bromo-5-fluorobenzonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1121-25G PC1121-5G
APOSPC1121-25GEA 66.7 EUR
APOSPC1121-25G APOSPC1121-5G
3-Bromo-5-fluorobenzonitrilo 98%
3-Bromo-5-fluorobenzonitrilo
Formula: C₇H₃BrFN
MW: 200,01 g/mol
Pto. de fusión: 43…46 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04038227
Núm. CAS: 179898-34-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III