1,3-Dicloro-2-fluoro-5-nitrobenceno 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC11210-25G PC11210-100G PC11210-500G
APOSPC11210-25GEA 21.9 EUR
APOSPC11210-25G APOSPC11210-100G APOSPC11210-500G
1,3-Dicloro-2-fluoro-5-nitrobenceno 99%
1,3-Dicloro-2-fluoro-5-nitrobenceno
Formula: C₆H₂Cl₂FNO₂
Pto. de fusión: 44 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00129963
Núm. CAS: 3107-19-5