Ácido 2,4-dicloro-5-fluoro-3-nitrobenzoico 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC11216-100G PC11216-25G
APOSPC11216-100GEA 84.1 EUR
APOSPC11216-100G APOSPC11216-25G
Ácido 2,4-dicloro-5-fluoro-3-nitrobenzoico 99%
Ácido 2,4-dicloro-5-fluoro-3-nitrobenzoico
Formula: C₇H₂Cl₂FNO₄
MW: 254 g/mol
Pto. de fusión: 190…194 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03427137
Núm. CAS: 106809-14-7