2,4-Dichloro-5-fluorobenzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC11217-100G
PC11217-10G
PC11217-50G
APOSPC11217-100GEA
174
EUR
APOSPC11217-100G
APOSPC11217-10G
APOSPC11217-50G
2,4-Dichloro-5-fluorobenzonitrile
2,4-Dichloro-5-fluorobenzonitrile
Formula:
C₇H₂Cl₂FN MW: 190,00 g/mol Pto. de fusión: 44…47 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03840469 Núm. CAS: 128593-93-1 UN: 3439 ADR: 6.1,III |