2,3-Difluoro-6-nitroanísol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,2-Difluoro-3-methoxy-4-nitrobenzene
PC11218-25G PC11218-5G
APOSPC11218-25GEA 40.6 EUR
APOSPC11218-25G APOSPC11218-5G
2,3-Difluoro-6-nitroanísol
2,3-Difluoro-6-nitroanísol
Formula: C₇H₅F₂NO₃
Pto. Ebullición: 78…79 °C/20mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03840468
Núm. CAS: 66684-60-4