4,5-Difluoro-2-metoxibenzaldehído
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1122-1G PC1122-5G PC1122-250MG
APOSPC1122-1GEA 30.6 EUR
APOSPC1122-1G APOSPC1122-5G APOSPC1122-250MG
4,5-Difluoro-2-metoxibenzaldehído
4,5-Difluoro-2-metoxibenzaldehído
Formula: C₈H₆F₂O₂
Pto. de fusión: 74 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06246884
Núm. CAS: 145742-34-3