Potasio feniltrifluoroborato 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC11221-25G PC11221-5G PC11221-10G
APOSPC11221-25GEA 171 EUR
APOSPC11221-25G APOSPC11221-5G APOSPC11221-10G
Potasio feniltrifluoroborato 97%
Potasio feniltrifluoroborato
Formula: C₆H₅BF₃K
Pto. de fusión: 296…301 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01318172
Núm. CAS: 153766-81-5