Potasio (2-metoxifenil)trifluoroborato 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC11222-5G PC11222-25G
APOSPC11222-5GEA 60.9 EUR
APOSPC11222-5G APOSPC11222-25G
Potasio (2-metoxifenil)trifluoroborato 98%
Potasio (2-metoxifenil)trifluoroborato
Formula: C₇H₇BF₃KO
Pto. de fusión: 282…286 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115756
Núm. CAS: 236388-46-8