Potasio (2-metilfenil)trifluoroborato 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC11223-1G PC11223-5G
APOSPC11223-1GEA 109 EUR
APOSPC11223-1G APOSPC11223-5G
Potasio (2-metilfenil)trifluoroborato 98%
Potasio (2-metilfenil)trifluoroborato
Formula: C₇H₇BF₃K
Pto. de fusión: 90…94 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03790006
Núm. CAS: 274257-34-0