Potasio (4-metoxifenil)trifluoroborato
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (4-Methoxyphenyl)trifluoroboric acid potassium salt, Potassium (4-methoxyphenyl)trifluoroborate, Potassium trifluoro(4-methoxyphenyl)borate
PC11225-25G PC11225-5G
APOSPC11225-25GEA 278 EUR
APOSPC11225-25G APOSPC11225-5G
Potasio (4-metoxifenil)trifluoroborato
Potasio (4-metoxifenil)trifluoroborato
Formula: C₇H₇BF₃KO
MW: 214,04 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04112717
Núm. CAS: 192863-36-8