Potasio (2-nitrofenil)trifluoroborato 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC11226-1G PC11226-5G PC11226-25G
APOSPC11226-1GEA 141 EUR
APOSPC11226-1G APOSPC11226-5G APOSPC11226-25G
Potasio (2-nitrofenil)trifluoroborato 96%
Potasio (2-nitrofenil)trifluoroborato
Formula: C₆H₄BF₃KNO₂
Pto. de fusión: 216…220 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115759
Núm. CAS: 850623-64-2