Potassium-2-(methylsulphonyl)phenyltrifluoroborate
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Potassium trifluoro(2-(methylsulphonyl)phenyl)borate, Potassium (2-methylsulphonylphenyl)trifluoroborate
PC11227-1G PC11227-25G PC11227-5G
APOSPC11227-1GEA 139 EUR
APOSPC11227-1G APOSPC11227-25G APOSPC11227-5G
Potassium-2-(methylsulphonyl)phenyltrifluoroborate
Potassium-2-(methylsulphonyl)phenyltrifluoroborate
Formula: C₇H₇BF₃KO₂S
MW: 262,1000 g/mol
Pto. de fusión: 78…84 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115760
Núm. CAS: 850623-65-3