Potassium (3-(methanesulphonylamino)phenyl)trifluoroborate
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Potassium trifluoro(3-(methylsulfonamido)phenyl)borate
PC11228-10G PC11228-1G PC11228-5G
APOSPC11228-10GEA 1320 EUR
APOSPC11228-10G APOSPC11228-1G APOSPC11228-5G
Potassium (3-(methanesulphonylamino)phenyl)trifluoroborate
Potassium (3-(methanesulphonylamino)phenyl)trifluoroborate
Formula: C₇H₈BF₃KNO₂S
Pto. de fusión: 180…190 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115762
Núm. CAS: 850623-67-5